Få mere at vide
Fibrinogen Antibody (1F3), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB120-10066AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibrinogen Monoclonal antibody specifically detects Fibrinogen in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA
Spezifikation
| Fibrinogen | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Fib2, fibrinogen alpha chain, fibrinogen, A alpha polypeptide, MGC119422, MGC119423, MGC119425 | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with fibrin degradation products. | |
| 0.2 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Cycle and Replication | |
| 2243 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunoassay, Sandwich ELISA | |
| 1F3 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur