Få mere at vide
Fiboflapon sodium, MedChemExpress
Beskrivelse
Fiboflapon sodium (GSK2190915
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fiboflapon sodium |
| CAS | 1196070-26-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H42N3NaO4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GSK2190915 sodium salt AM-803 sodium |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (48.50 mM) |
| SMIL | CC(C(O[Na])=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.81 |
| Vis mere |