Få mere at vide
Fiboflapon, MedChemExpress
Beskrivelse
Fiboflapon (GSK2190915
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fiboflapon |
| CAS | 936350-00-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H43N3O4S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GSK2190915 AM-803 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (78.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(C(O)=O)(C)CC1=C(SC(C)(C)C)C2=CC(OCC3=CC=C(C)C=N3)=CC=C2N1CC4=CC=C(C5=CN=C(OCC)C=C5)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 637.83 |
| Vis mere |