Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 mL koniske røradaptere til Fiberlite F13-14 x 50cy Rotor og F15-8 x 50cy Rotor
Artikelnummer. 10556434
Skift visning
:
Adapter til 15 ml koniske rør
Artikelnummer.
10556434 Adapter til 15 ml koniske rør
1 options
Artikelnummer. 10556434 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75100378
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adapter til centrifugerotor
Indarbejde Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotoradaptere med Fiberlite F13-14x50c og F15-8x50c rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Rørtype Konisk
Volumen 15 mL
Oversigt Adapter til 15 ml koniske rør
Rørstørrelse 15 mL