Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Rotor med stort volumen svingende skovl
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Udfør højvolumen mikropladebehandling med Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Rotor med stort volumen svingende skovl.
Funktioner:
Fiberlite rotorer:
- Letvægts kulfiberrotorer reducerer driftstiden ved at opnå højere G-kræfter
- Korrosions- og udmattelsesbestandigt design sikrer strukturel integritet
- Rotorer er understøttet af en 15-års garanti og er kompatible med Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør til komplette centrifugeløsninger
Anbefalet til:
Pelletering af celler og celleaffald, proteinudfældning, plasmidoprensning og opsamling af fysiologiske væsker til diagnostiske tests
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Source Reduction
Tekniske data
Tekniske data
Oversigt | Fiberlite H3-LV Storvolumen Svingende skovlrotor til Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3-serien |
Type | Svingende spandrotor |
Volumen | 28 Standard eller 8 Deepwell Plates |
Maks. RCF | 1,840 x g |
Maks. Hastighed | 3,600 rpm |
Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger |
Vinkel | 90° |
Bioindeslutning | Ja |
Grønne funktioner | Energieffektiv, mindre spild |
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
Brochure: Fiberlite Carbon Fiber Rotors
Filstørrelse: 4.7 MB
Brochure: Five ways Fiberlite rotors let researchers focus on their work
Filstørrelse: 1.6 MB
Application Notes
Product Information
Manuals
Instructions for Use for Thermo Scientific SL Plus Series Centrifuges [en]
Filstørrelse: 28.9 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Fiberlite™ H3-LV Rotor med stort volumen svingende skovl >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion