Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F9-6 x 1000 LEX rotor med fast vinkel til LYNX 6000 Superspeed-centrifuge
Artikelnummer. 13456093
Skift visning
Volumen:
6 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
13456093 6 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13456093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096061075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forkort opsætningstiden, mens du har ro i sindet velvidende, at rotoren er sikker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000mL LEX rotor med fast vinkel.
Forkort opsætningstiden, mens du har ro i sindet velvidende, at rotoren er sikker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F9-6 x 1000mL LEX rotor med fast vinkel, som er designet til biobehandling (op til 6L pr. kørsel) og tilbyder fleksibiliteten af adaptere til laboratorieudstyr fra 1,5 til 500mL.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™-rotorudskiftning:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™ øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
Forbedret ergonomi og ydeevne:
  • Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal.
  • Korrosionsbestandighed og robusthed sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed.
  • Rotoren er dækket af en 15-års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F9-6x1000 LEX rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 1000 ml
Maks. RCF 17,568 x g
Maks. Hastighed 9,000 rpm
Radius (metrisk) 194 mm
Radius (metrisk) Min. 65 mm
K faktor 2,886
Maks. Rørlængde 195 mm
Maks. Rør diameter 98 mm
Nettovægt 34.5 lb. (15.7 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 Superspeed-centrifuge
Vinkel 20°
Bioindeslutning Ja