Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel til WX+ Ultraspeed Centrifuger
Artikelnummer. 12101610
Skift visning
Volumen:
6 x 13,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
12101610 6 x 13,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12101610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096067135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160260.00 DKK
    153695.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 6564.21 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bearbejd 6 x 13,5 ml ved hastigheder på 65.000 rpm og maksimal RCF på 324.000 xg med den korrosionsfri kulfiber Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel.
Bearbejd 6 x 13,5 ml ved hastigheder op til 65.000 rpm og maksimal RCF på 324.000 xg med den korrosionsfri kulfiber Thermo Scientific™ Fiberlite™ F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel.
Fiberlite rotorer :
  • Reducer køretider med højere G-kræfter med vores lette kulfiberrotorer
  • Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
  • Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere sælges separat for at rumme en række forskellige rør, der varierer i forskellige kapaciteter; fås i pakker af to. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien og Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Tæthedsgradientcentrifugering med lille kapacitet af subcellulære partikler, nukleinsyrer og differentiel centrifugering af små partikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oversigt Fiberlite F65L-6 x 13,5 rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 13,5 ml
Maks. RCF 324,000 x g
Maks. Hastighed 65,000 rpm
Radius (metrisk) 68.4 mm
Radius (metrisk) Min. 21 mm
K faktor 70
Maks. Rørlængde 76 mm
Maks. Rør diameter 16 mm
Nettovægt 9.5 lb. (4.31 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 30°
Min. RCF 99,372 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.