Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F6-10 x 1000 LEX kulfiberrotor (til BIOS en centrifuge med stor kapacitet)
Artikelnummer. 15995350 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
10 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15995350 10 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15995350 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096101001
 Begrænset vare
På lager
Accelerer biobehandling med 10-liters kapacitet og en RCF på op til 12.000 x G af Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX rotor.
Batch bibehandling med Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS Et centrifugesystem.
Høj gennemstrømning reducerer cyklustider ved at centrifugere op til 10 x 1 liter flasker i et enkelt centrifugering.
Forøg produktiviteten med Fiberlite kulfiber rotorer
  • Uovertruffen strukturel integritet:
    • Træthedsmodstand eliminerer behovet for at nedsætte eller begrænse hastigheden over rotorens levetid
    • Korrosionsbestandigt design beskytter mod altid tilstedeværende fare på grund af fugt, kemikalier, alkaliske opløsninger eller andre salte i laboratoriet
  • Fyld rør direkte ind i rotoren, og fjern samlinger af flere beholdere, som kan blive forlagt eller beskadiget
  • En sikker investering, understøttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger: Bestil rotorhus (096-01001) for komplet montage. Rotorhus leveres med et sæt af Thermo Scientific Fiberlite Superspeed PPCO flasker 010-1491. Til rotorplejesæt bestilles 021-101001; Lågmontage, ordre 099-101001; Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS EN, Thermo Scientific™ Fiberlite™ superspeed flasker (010-1491 og 0101-1492)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F6-10x1000 LEX kulfiberrotor
Materiale Kulfiber
Type Rotor
Volumen 10 x 1000 ml
Maks. RCF 12,000 x g
Maks. Hastighed 6,250 rpm
Radius (metrisk) 274 mm
Radius (metrisk) Min. 124 mm
K faktor 5135
Maks. Rørlængde 195 mm
Maks. Rør diameter 98 mm
Nettovægt 31.7 lb.
Til brug med (udstyr) Sorvall BIOS A Centrifuge Heavy Duty
Vinkel 25°
Gns. RCF 12,000 x g
Inkluderer Komplet med sæt med 10 flasker
Antal steder 10
Bioindeslutning Nej