Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F55-12x1,5 MUC Mikro-Ultracentrifugerotor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Som en unik, let og træthedsbestandig kulfiberrotor, Fiberlite F55-12x1,5 MUC kan køre ved maksimal g-kraft ved 221.575 xg og hastighed ved 55.000 rpm. Det er et effektivt valg til mikrovolumen-separation af protein, virus samt fjernelse af lipæmi i blodprøver før biokemiske tests.
- Maksimal g-kraft ved 221.575 xg og hastighed ved 55.000 rpm
- Til mikrovolumenseparation af protein, virus samt fjernelse af lipæmi i blodprøver forud for biokemiske tests
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Kulfiberkomposit |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 12 x 1,5 ml |
| Maks. RCF | 221,575 xg |
| Maks. Hastighed | 55,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Sorvall MTX / MX+ serie mikro-ultracentrifuge |
| Bioindeslutning | Nej |