Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel til WX+ Ultraspeed Centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12171610
Skift visning
Volumen:
8 x 39 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
12171610 8 x 39 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12171610 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096087051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187260.00 DKK
    178567.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 8692.80 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Betjen Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel ved hastigheder op til 50.000 RPM og en maksimal kraft på 266.000 xg
Betjen Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel ved hastigheder op til 50.000 RPM og en maksimal kraft på 266.000 xg; et holdbart kulfiberdesign optimerer ydeevnen over rotorens levetid.
Fiberlite rotorer:
  • Reducer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
  • Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
  • Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere sælges separat, der kan rumme forskellige rør, der varierer i forskellige kapaciteter; fås i pakker af to. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien og Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Differentiel centrifugering af subcellulære partikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F50L-8 x 39 rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 39 ml
Maks. RCF 266,000 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 95.07 mm
Radius (metrisk) Min. 43 mm
K faktor 80
Maks. Rørlængde 89 mm
Maks. Rør diameter 25 mm
Nettovægt 18.5 lb. (8.3 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 23°
Min. RCF 109,200 x g