Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F50L-24 x 1,5 til WX+ Ultraspeed Centrifuges
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12101630
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
12101630 24 x 1,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12101630 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096247028
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå høj maksimal RCF og kapacitet på 14 pladser med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml rotor med fast vinkel.
Bearbejd prøver med høj maksimal RCF og kapacitet på 24 steder ved hjælp af Thermo Scientific™ Fiberlite™ F50L-24 x 1,5 ml rotor med fast vinkel.
Fiberlite rotorer:
  • Reducer køretider med højere G-kræfter med vores lette kulfiberrotorer
  • Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
  • Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere sælges separat og kan rumme en række forskellige rør, der varierer i forskellige kapaciteter; fås i pakker af to. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX, Sorvall Discovery™ SE-serien og Beckman™ Optima L Series centrifuger, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Lav kapacitet tæthedsgradient centrifugering af subcellulære partikler, nukleinsyrer og differentiel centrifugering af små partikler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F50L-24 x 1,5 rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 24 x 1,5 ml
Maks. RCF 280,000 x g
Maks. Hastighed 50,000 rpm
Radius (metrisk) 100 mm
Radius (metrisk) Min. 72 mm
K faktor 33
Maks. Rørlængde 40 mm
Maks. Rør diameter 11 mm
Nettovægt 11.5 lbs. (5.3 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 45°
Min. RCF 201,600 x g