Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F37L-8 x 100 rotor med fast vinkel til WX+ Ultraspeed Centrifuger
Artikelnummer. 15315252
Skift visning
Volumen:
8 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15315252 8 x 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15315252 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096087056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176600.00 DKK
    173094.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 3505.72 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reducer det nødvendige antal kørsler for højvolumen-separationer med denne ultrahastigheds kulfiberrotor, der har to ekstra rørhulrum.
Reducer det nødvendige antal kørsler for højvolumen-separationer med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F37L-8 x 100 Fixed-Angle Rotor, en kulfiberrotor med ultrahastighed, der tilbyder to ekstra rørhulrum for en samlet kapacitet på otte pladser.
Fiberlite rotorer:
  • Reducer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
  • Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
  • Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere sælges separat med plads til en række forskellige rør i forskellige kapaciteter. Adaptere fås i pakker af to. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ WX Ultracentrifuge Series og Beckman™ Floor Model L Series (undtagen Optima) centrifuger, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Adskillelse af subcellulære organeller eller koncentration af vira.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F37L-8 x 100 rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 100 ml
Maks. RCF 182,460 x g
Maks. Hastighed 37,000 rpm
Radius (metrisk) 119 mm
Radius (metrisk) Min. 48.8 mm
K faktor 168
Maks. Rørlængde 102 mm
Maks. Rør diameter 38 mm
Nettovægt 25 lb. (11.34 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 25°
Min. RCF 73,600 x g