Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F23-48 x 1,5 til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
Volumen:
48 x 1.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kombiner høj g-kraft og høj kapacitet til 1,5 ml mikrorør med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F23-48 x 1,5mL rotor med fast vinkel.
Funktioner:
- Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal
- Korrosions- og udmattelsesbestandighed sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed
- Rotor er dækket af en 15-års garanti
- Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
- Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
- Værktøj ikke nødvendigt
- Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation:
- Øjeblikkelig identifikation af en rotor
- Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
- Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
- Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
- Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fiberlite F23-48x1,5 fast vinkel rotor |
| Materiale | Kulfiberkomposit |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 48 x 1.5 mL |
| Maks. RCF | 57,368 x g |
| Maks. Hastighed | 23,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 97 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 64 mm |
| K faktor | 137 |
| Maks. Rørlængde | 40 mm |
| Vis mere |