Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y rotor med fast vinkel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4528103
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12141680
Brand: Thermo Scientific™ 46923
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil prøver sikkert ved maksimal g-kraft ved hjælp af rotor med fast vinkel med bioseal-teknologi.
Adskil prøver sikkert ved maksimal g-kraft ved hjælp af Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor med Bioseal teknologi.
Funktioner:
Fiberlite Rotorer :
  • Reducer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
  • Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
  • Støttet af 15 års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus-serien, Thermo Scientific™ Jouan KR22i centrifuge, Beckman™ J2-serien, Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Subcellulære fraktioner, bakteriepelletering, lysatklaring, cellemembraner, saccharosegradientisolering af mitokondrier, endoplasmatisk retikulum og gradientseparation af celler med Percoll , Ficoll , Optiprep eller Nycodenz løsninger
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F21-8 x 50y rotor med fast vinkel
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 50 mL
Maks. RCF 52,400 x g
Maks. Hastighed 21,000 rpm
Radius (metrisk) 106 mm
Radius (metrisk) Min. 33 mm
K faktor 669
Maks. Rørlængde 115 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 9.9 lb. (4.49 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Vinkel 34°
Min. RCF 16,299 x g
Bioindeslutning Ja
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild