Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y rotor med fast vinkel
Beskrivelse
Adskil prøver sikkert ved maksimal g-kraft ved hjælp af Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor med Bioseal teknologi.
Funktioner:
Fiberlite Rotorer :
- Reducer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
- Sikre strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
- Støttet af 15 års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus-serien, Thermo Scientific™ Jouan KR22i centrifuge, Beckman™ J2-serien, Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Subcellulære fraktioner, bakteriepelletering, lysatklaring, cellemembraner, saccharosegradientisolering af mitokondrier, endoplasmatisk retikulum og gradientseparation af celler med Percoll , Ficoll , Optiprep eller Nycodenz løsninger
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fiberlite F21-8 x 50y rotor med fast vinkel |
| Materiale | Kulfiberkomposit |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 50 mL |
| Maks. RCF | 52,400 x g |
| Maks. Hastighed | 21,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 106 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 33 mm |
| K faktor | 669 |
| Maks. Rørlængde | 115 mm |
| Vis mere |