Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F21-8 x 50y Fast Vinkel Rotor med Auto-Lock til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13433346
Skift visning
Volumen:
8 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
13433346 8 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13433346 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096084275
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør subcellulære adskillelser med den ergonomiske Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor, en kulfiberrotor med høj hastighed.
Udfør subcellulære adskillelser med den ergonomiske Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor, en kulfiberrotor med høj hastighed.
Funktioner:
  • Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal
  • Korrosions- og udmattelsesbestandig konstruktion sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed
  • Rotor er dækket af en 15-års garanti
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F21-8 x 50y Fixed-Angle Rotor med Auto-Lock
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 47,850 x g
Maks. Hastighed 20,000 rpm
Nettovægt 10.5 lbs. (4.8 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall LYNX Superspeed Centrifuger
Bioindeslutning Ja