Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 rotor med fast vinkel
Beskrivelse
Understøtte mikrovolumen protokoller ved hjælp af Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-48 x 2 rotor med fast vinkel.
Funktioner:
Fiberlite Rotor :
- Reducerer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
- Sikrer strukturel integritet med korrosions- og udmattelsesbestandigt design
- Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Slangeadaptere sælges separat i sæt af 24; O-ring Refresher Kit (021-489-021) er også tilgængelig. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, X3, Sorvall ST 40, Multifuge™ X1, X3, Megafuge 40, SL40 og Eppendorf™ 5810/5804-serien, Sorvall Legend T+, Multifuge 3+ serier, Sorvall Legend 23R, MR23i, Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fiberlite F21-48 x 2 Fast Vinkel Rotor til Thermo Scientific Sorvall Legend X1, X3, Sorvall ST 40 |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 48 x 2 mL |
| Maks. RCF | 25,055 x g |
| Maks. Hastighed | 15,200 rpm |
| Radius (metrisk) Min. | 5.1 cm |
| K faktor | 455 |
| Maks. Rørlængde | 50 mm |
| Maks. Rør diameter | 11 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge |
| Vis mere |