Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F20-12 x 50 LEX rotor med fast vinkel til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13476093
Skift visning
Volumen:
12 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13476093 12 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13476093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096124375
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør subcellulære separationer ved hjælp af en Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX kulfiberrotor med fast vinkel, som har forbedret ergonomi og avanceret ydeevne.
Udfør subcellulære separationer ved hjælp af en Thermo Scientific™ Fiberlite™ F20-12 x 50 LEX kulfiberrotor med fast vinkel, som har forbedret ergonomi og avanceret ydeevne. Den lette kulfiber og den innovative konstruktion tillader unikke rotordesign, som ikke er muligt med metal. Korrosions- og udmattelsesbestandig konstruktion sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F20-12x50 LEX fast vinkelrotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 12 x 50 ml
Maks. RCF 51,428 x g
Maks. Hastighed 20,000 rpm
Radius (metrisk) 115 mm
Radius (metrisk) Min. 56 mm
K faktor 455
Maks. Rørlængde 115 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 11.5 lb. (5.25 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 25°
Bioindeslutning Ja