Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F15-8 x 50cy fastvinklet rotor
Beskrivelse
Pelletfraktionerede prøver med høj RCF ved hjælp af Thermo ScientificTM FiberliteTM F15-8 x 50cy fastvinklet rotor.
Funktioner:
Fiberlite-rotor:
- Reducerer køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
- Sikrer strukturel integritet gennem korrosionsbestandigt og robust design
- Støttet af 15 års garanti
Bestillingsoplysninger:
Adaptere sælges separat. Opdateringssæt til O-ring (021-085-077) er også tilgængeligt. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ Legende™ X1, XT, Multifuge™ X1, X3 og Thermo Scientific Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Pelletering af celler, bakterier, subcellulære fraktioner og små mængder af nukleinsyrer og vira
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fiberlite F15-8 x 50cy fastvinkelrotor til Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 8 x 50 mL |
| Maks. RCF | 24.446 x g |
| Maks. Hastighed | 14.500 omdr./min. |
| Radius (metrisk) | 104 mm |
| K faktor | 1381 |
| Maks. Rørlængde | 121 mm |
| Maks. Rør diameter | 30 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 og SL 40F centrifuger |
| Vis mere |