Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y fast vinkel rotor
Beskrivelse
Bearbejd store mængder med seks-pladsen, 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y fast vinkel rotor.
Funktioner:
Fiberlite rotorer:
- Køretider reduceres med højere G-kræfter opnået gennem lette kulfiberrotorer
- Korrosions- og udmattelsesbestandigt design sikrer strukturel integritet
- Rotor er dækket af en 15-års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2-serien, Beckman J2, Avanti Serie, Hitachi™ Himac CR21/CR22-serien, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Behandling af lysater, homogenater, ammoniumsulfatudfældning af proteiner og enzymer og plantevævshomogenater
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fiberlite F14-6 x 250y fast vinkel rotor |
| Materiale | Kulfiberkomposit |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 6 x 250 mL |
| Maks. RCF | 30,100 x g |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 137 mm |
| Radius (metrisk) Min. | 37 mm |
| K faktor | 1690 |
| Maks. Rørlængde | 135 mm |
| Vis mere |