Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y fast vinkel rotor
Artikelnummer. 10610491
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus og Evolution RC Superspeed Centrifuger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10610491 Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus og Evolution RC Superspeed Centrifuger Hver
1 options
Artikelnummer. 10610491 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125120.00 DKK
    109676.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 15443.88 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Bearbejd store volumener med 6-plads, 250 ml fast vinkel rotor.
Bearbejd store mængder med seks-pladsen, 250 ml Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6x250y fast vinkel rotor.
Funktioner:
Fiberlite rotorer:
  • Køretider reduceres med højere G-kræfter opnået gennem lette kulfiberrotorer
  • Korrosions- og udmattelsesbestandigt design sikrer strukturel integritet
  • Rotor er dækket af en 15-års garanti
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC-6 Plus, Sorvall Evolution™ RC Serie, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2-serien, Beckman J2, Avanti Serie, Hitachi™ Himac CR21/CR22-serien, Nalgene™ flasker og rør
Anbefalet til:
Behandling af lysater, homogenater, ammoniumsulfatudfældning af proteiner og enzymer og plantevævshomogenater
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F14-6 x 250y fast vinkel rotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 250 mL
Maks. RCF 30,100 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Radius (metrisk) 137 mm
Radius (metrisk) Min. 37 mm
K faktor 1690
Maks. Rørlængde 135 mm
Maks. Rør diameter 62 mm
Nettovægt 15.5 lb. (7.03 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus og Evolution RC Superspeed Centrifuger
Vinkel 23°
Min. RCF 8,122 x g
Bioindeslutning Ja