Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F14-6 x 250y rotor med fast vinkel til LYNX 4000 og 6000 Superspeed centrifuger
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13491359
Skift visning
Volumen:
6 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
13491359 6 x 250 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13491359 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096062075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83445.00 DKK
    80578.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 2866.63 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre ergonomien og ydeevnen med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y rotor med fast vinkel.
Forbedre ergonomien og ydeevnen med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Fixed-Angle Rotor, ideel til vævshomogenater eller mindre volumen gær- eller bakteriekulturseparationer. Denne letvægtsrotor har kapacitet til seks pladser til flasker op til 250 ml.
Funktioner
  • Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal
  • Korrosions- og udmattelsesbestandig konstruktion sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed
  • Støttet af 15 års garanti
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end tre sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™ Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F14-6x250y fast vinkel rotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 250 ml
Maks. RCF 30,240 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Radius (metrisk) 138 mm
Radius (metrisk) Min. 37 mm
K faktor 1,699
Maks. Rørlængde 135 mm
Maks. Rør diameter 62 mm
Nettovægt 17.5 lb. (8.0 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 23°
Bioindeslutning Ja