Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y adaptere
Artikelnummer. p-4527807
Volumen:
10 ml Vacutainer-rør
100 ml Oak Ridge-rør
15 ml konisk rør
16 ml Oak Ridge-rør
3 ml Vacutainer-rør
30 ml Oak Ridge-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15332167
Brand: Thermo Scientific™ 0101072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilføj alsidighed til din fastvinklede rotor med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptere, som understøtter forskellige koniske rør.
Tilføj alsidighed til din fastvinklede rotor med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptere, som understøtter Ridge™ , Vacutainer™ og koniske rør.
Adaptere holder eg Ridge™ , Vacutainer™ og koniske rør, og varierer efter kapacitet.
Bestillingsoplysninger:
Bestil låg O-ring (022062034), O-ring genopfriskningssæt (021062038), låg samling (099062034) og Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for mere information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorrørsadapter
Volumen 30 ml Oak Ridge-rør
Fartøjer pr. adapter 2