Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y adaptere
Volumen:
10 ml Vacutainer-rør
100 ml Oak Ridge-rør
15 ml konisk rør
16 ml Oak Ridge-rør
3 ml Vacutainer-rør
30 ml Oak Ridge-rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Tilføj alsidighed til din fastvinklede rotor med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250y Adaptere, som understøtter Ridge™ , Vacutainer™ og koniske rør.
Adaptere holder eg Ridge™ , Vacutainer™ og koniske rør, og varierer efter kapacitet.
Bestillingsoplysninger:
Bestil låg O-ring (022062034), O-ring genopfriskningssæt (021062038), låg samling (099062034) og Fiberlite F14-6x250y Rotor (78500) separat. Kontakt din salgsrepræsentant for mere information.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotorrørsadapter |
| Volumen | 30 ml Oak Ridge-rør |
| Fartøjer pr. adapter | 2 |