Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptere
Artikelnummer. 12796947 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
15 ml konisk rør (sæt med 2)
5 ml rundbundet rør
50 ml konisk rør (sæt med 2)
50 ml rundbundet rør (sæt med 2)
7 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 12796947
Brand: Thermo Scientific™ 00456
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kombiner denne rotoradapter med Fiberlite F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel.
Forene Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptere med Fiberlite F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel.
Bemærk:
  • Adaptere 00369 og 00456 skal bruges sammen til 7 ml rundbundede rør
Bestillingsoplysninger:
Fiberlite F14-6x250LE rotorhus med fast vinkel (75003662) er også tilgængelig. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor adapter
Volumen 7 ml rundbundet rør