Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
15 ml konisk rør (sæt med 2)
5 ml rundbundet rør
50 ml konisk rør (sæt med 2)
50 ml rundbundet rør (sæt med 2)
7 ml rundbundet rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Forene Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotoradaptere med Fiberlite F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel.
Bemærk:
- Adaptere 00369 og 00456 skal bruges sammen til 7 ml rundbundede rør
Bestillingsoplysninger:
Fiberlite F14-6x250LE rotorhus med fast vinkel (75003662) er også tilgængelig. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor adapter |
| Volumen | 5 ml rundbundet rør |