Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE rotor med fast vinkel
Artikelnummer. 10125664
Skift visning
Maks. Hastighed:
10.000 omdr./min. (11.000 omdr./min. 230V)
Maks. RCF:
15.316 xg (18.533 xg med 230 V)
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Maks. Hastighed Maks. RCF Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10125664 10.000 omdr./min. (11.000 omdr./min. 230V) 15.316 xg (18.533 xg med 230 V) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger Hver
1 options
Artikelnummer. 10125664 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42265.00 DKK
    40811.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 1453.55 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Maksimer ydeevnen med alsidighed, hastighed og et robust, korrosionsfrit kulfiberdesign, der understøtter en række kapaciteter og anvendelser med den faste vinkelrotor.
Forøg ydeevnen med alsidighed, hastighed og et robust, korrosionsfrit kulfiberdesign ved at bruge Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor, som understøtter en række kapaciteter og anvendelser.
Funktioner:
Fiberlite Rotorer:
  • Reducer køretider med højere G-kræfter opnået gennem lette kulfiberrotorer
  • Korrosionsbestandigt og robust design, der sikrer strukturel integritet
  • Støttet af 15 års garanti
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør til komplette centrifugeløsninger
Bestillingsoplysninger:
Slangeadaptere sælges separat. Bestil O-ring Refresher Kit (021-062-153) for udskiftninger. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Super T21, Sorvall Legend™ XT, T+, Multifuge™ X3, 3+-serien, Beckman™ GS-6, Allegra™ 6, GP Serie
Anbefalet til:
Pelletering af bakterier eller gærceller og til rensning af nukleinsyrer og celler
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F14-6 x 250LE Fixed Angle Rotor til brug med Thermo Scientific Sorvall Legend XT, Multifuge X3-serien
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 250 mL
Maks. RCF 15.316 xg (18.533 xg med 230 V)
Maks. Hastighed 10.000 omdr./min. (11.000 omdr./min. 230V)
Radius (metrisk) Min. 3.7 cm
K faktor 2737
Maks. Rørlængde 125 mm
Maks. Rør diameter 62 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F og SL 40F Centrifuger
Vinkel 23°
Bioindeslutning Ja