Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F14-14 x 50cy til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
Artikelnummer. 13431369
Skift visning
Volumen:
14 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13431369 14 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13431369 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096145075
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forkort opsætningstiden og oplev ro i sindet, at rotoren er sikker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy fastvinklet rotor.
Forkort opsætningstiden og oplev ro i sindet, at rotoren er sikker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F14-14 x 50cy fastvinklet rotor. Ideel til pelletering af celler, vævshomogenater eller subcellulære separationer ved høje hastigheder, denne kulfiberrotor understøtter 50 ml koniske rør med adaptere til 15 ml eller andre rør.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorudveksling:
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
Thermo Scientific™ Auto-ID™Øjeblikkelig rotoridentifikation:
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag:
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Gør løft og transport af rotorer lettere og sikrere, yderligere forbedret med det lette design
Forbedret ergonomi og ydeevne:
  • Den lette kulfiber og innovative konstruktion muliggør unikke rotordesign, der ikke er muligt med metal.
  • Korrosionsbestandighed og robusthed sikrer rotorens strukturelle integritet for uovertruffen holdbarhed.
  • Rotoren er dækket af en 15-års garanti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F14-14x50cy fast vinkel rotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 14 x 50 ml
Maks. RCF 33,746 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Radius (metrisk) 154 mm
Radius (metrisk) Min. 83 mm
K faktor 798
Maks. Rørlængde 115 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 17.5 lb. (8.0 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 34°
Bioindeslutning Ja