Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fast vinkel rotor
Artikelnummer. 10450655
Skift visning
Maks. Hastighed:
9.000 omdr./min. (10.000 med 230 V-model)
9.250 rpm (10.000 rpm med 230V model)
Maks. RCF:
13.855 x g (17.105 x g med 230 V)
14.636 xg (17.105 xg med 230 V)
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus Centrifuger
Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 og SL 40F centrifuger
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. Hastighed Maks. RCF Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10450655 9.250 rpm (10.000 rpm med 230V model) 14.636 xg (17.105 xg med 230 V) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 og SL 40F centrifuger Hver
10131293 9.000 omdr./min. (10.000 med 230 V-model) 13.855 x g (17.105 x g med 230 V) Thermo Scientific Sorvall Legend T Plus/RT Plus Centrifuger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450655 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42190.00 DKK
    40736.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 1453.16 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Adskil op til fjorten 50 ml koniske rør på én gang i en kemisk resistent og lettere løsning end aluminium med rotorer med fast vinkel. De tilbyder også sikre alternativer i en reparationsbar rotor med 15 års garanti for at spare på udskiftningsomkostningerne.
Adskillelse af op til fjorten 50 ml koniske rør ad gangen i en kemisk resistent og lettere version end aluminium. Thermo Scientific Fiberlite Skiver tilbyder også sikre alternativer i en reparerbar rotor med 15 års garanti for at spare på erstatningsomkostninger.
Funktioner:
Fiberlite Rotorer:
  • Reducerer køretider med højere G-kræfter opnået med vores lette kulfiberrotorer
  • Korrosions- og udmattelsesbestandigt design for strukturel integritet
  • Støttet af 15 års garanti
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør til komplette centrifugeløsninger
Bestillingsoplysninger:
Slangeadaptere sælges separat. For O-ring genopfriskningskit, bestil 021-149-027 eller kontakt din salgsrepræsentant for mere information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Multifuge™ X3/X3R/X3F/X3FR, Sorvall™ Legend™ XT/XF/XTR Centrifuge Series.
Anbefalet til:
Pelletering af prokaryote og eukaryote celler fra cellekulturer.
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F13-14 x 50cy fast vinkel rotor til Sorvall Forklaring X1/XT/XF
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 14 x 50 mL
Maks. RCF 14.636 xg (17.105 xg med 230 V)
Maks. Hastighed 9.250 rpm (10.000 rpm med 230V model)
Radius (metrisk) Min. 8.3 cm
K faktor 1808
Maks. Rørlængde 121 mm
Maks. Rør diameter 30 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1 og SL 40F centrifuger
Vinkel 34°
Bioindeslutning Ja