Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy fast vinkel rotor
Artikelnummer. 10517175 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10517175 Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge Hver
1 options
Artikelnummer. 10517175 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90685.00 DKK
    85054.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 5630.05 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør et komplet arbejdsflow i et enkelt konisk rør, og opnå tids- og omkostningseffektivitet samt affaldsreduktion med denne rotor med fast vinkel.
Understøt en komplet arbejdsgang i enkelt konisk rør med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy Fixed Angle Rotor, som muliggør tids- og omkostningseffektivitet samt reduktion af spild.
Funktioner:
  • Reducer køretider med højere G-kræfter opnået gennem lette kulfiberrotorer
  • Korrosions- og udmattelsesbestandigt design for strukturel integritet
  • Støttet af 15 års garanti
  • Kompatibel med Thermo Scientific™ Nalgene™ flasker og rør til komplette centrifugeløsninger
Kompatibel med:
Beckman™ J2-serien, Avanti Serier (undtagen Avanti J-HC), Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus-serien, Jouan KR22i og Hitachi™ Himac™ CR21/CR22 Series centrifuger
Anbefalet til:
Subcellulære fraktioner, bakteriepelletering, lysatklaring, cellemembraner, saccharosegradientopløsning af store subcellulære partikler og gradientseparation af celler
Bemærk:
†Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F13-14 x 50cy fast vinkel rotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 4 x 50 mL
Maks. RCF 29,000 x g
Maks. Hastighed 13,000 rpm
Radius (metrisk) 153 mm
Radius (metrisk) Min. 83 mm
K faktor 916
Maks. Rørlængde 115 mm
Maks. Rør diameter 29 mm
Nettovægt 15.5 lb. (7.03 kg)
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus Centrifuge
Vinkel 34°
Certificeringer/compliance Biocontainment certificeret af CAMR , HPA, Porton Down, Storbritannien
Min. RCF 15,710 x g
Bioindeslutning Ja