Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F12-6 x 500 LEX Fastvinkelrotor med Auto-Lock til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
Artikelnummer. 13426093
Skift visning
Volumen:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
13426093 6 x 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 13426093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096062375
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Forkort opsætningstiden, mens du giver ro i sindet, at rotoren er sikker med denne avancerede centrifugerotor.
Forkort opsætningstiden, mens du giver ro i sindet om, at rotoren er sikker med Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 Fixed-Angle Rotor, som kører populære 500mL flasker til over 24.400 xg, og understøtter mindre flasker med tilgængelige adaptere.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™Rotor udskiftning
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Thermo Scientific™ Auto-ID™Øjeblikkelig rotoridentifikation
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F12-6x500 LEX fast vinkelrotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 500 ml
Maks. RCF 24,471 x g
Maks. Hastighed 12,000 rpm
Radius (metrisk) 152 mm
Radius (metrisk) Min. 41 mm
K faktor 1,388
Maks. Rørlængde 160 mm
Maks. Rør diameter 70 mm
Nettovægt 20.0 lb. (9.1 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 20°
Bioindeslutning Ja