Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-6 x 100 LEX rotor med fast vinkel til 1,6 L og 4 L General Purpose X Pro og ST Plus Centrifuger
GREENER_CHOICE
Product Code. 15996572
Click to view available options
Volumen:
6 x 100 ml
Product Code. 15996572
Brand: Thermo Scientific™ 75003340
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en 45 graders vinkel alternativ tilbyder denne rotor en mere konsolideret pellet for bedre adskillelser end 25 graders muligheden.
Med en 45 graders vinkel alternativ tilbyder denne rotor en mere konsolideret pellet for bedre adskillelser end 25 graders muligheden. Kemisk resistent og vores letteste LEX-mulighed, Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotorer tilbyder også sikre alternativer i en reparationsbar rotor med 15 års garanti for at spare på udskiftningsomkostningerne.
Fiberlite Rotorer:
  • Reducerede køretider med højere G-kræfter opnået med lette kulfiberrotorer
  • Korrosionsbestandigt og robust design, der sikrer strukturel integritet
  • Støttet af 15 års garanti
Specifikationer:
  • Kapacitet: 6x 100 ml
  • Maks. hastighed/RCF: 10.500 rpm/15.038 xg†
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere til F10-6x100 Rotor sælges separat. O-ring Refresher Kit (021-069-031) er også tilgængelig; kontakt din salgsrepræsentant for information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 og SL 40, og Thermo Scientific Nalgene flasker.
Anbefalet til:
Pelletering af bakterier eller gærceller og til rensning af nukleinsyrer og celler.
Note:
† Ydeevnen kan variere alt efter centrifugemodel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Fiberlite F10-6 x 100 LEX fast vinkelrotor
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 100 ml
Maks. RCF 15,038 x g
Maks. Hastighed 10,500 rpm
Radius (metrisk) 122 mm
K faktor 3000
Maks. Rørlængde 105 mm
Maks. Rør diameter 38 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Forklaring X1/XT/XF og ST 16/40-serien, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 og Megafuge 16/40-serien, Thermo Scientific SL 16/40-serien
Vinkel 45°
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild