Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-4 x 1000 LEX Fastvinkelrotor med Auto-Lock til LYNX 4000 og 6000 Superspeed Centrifuger
Artikelnummer. 15109554
Skift visning
Volumen:
4 x 1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15109554 4 x 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15109554 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 096041075
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Bearbejd prøver med mindre volumen med denne innovative rotor med fast vinkel, som tilbyder rotorstøtteadaptere til rør fra 1,5 til 50 ml.
Bearbejd prøver med mindre volumen med det innovative Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX Fixed Angle Rotor, som tilbyder rotorstøtteadaptere til rør fra 1,5 til 50mL. En letvægts kulfiberkonstruktion giver mulighed for et unikt rotordesign, der ikke er muligt med metal, mens korrosions- og udmattelsesbestandighed sikrer rotorens strukturelle integritet. Støttet af 15 års garanti.
Auto-Lock Rotor udskiftning
  • Sikker rotorudskiftning med trykknap på mindre end 3 sekunder
  • Forbedret sikkerhed og bekvemmelighed
  • Værktøj ikke nødvendigt
  • Skift hurtigt rotorer og anvendelser
Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation
  • Øjeblikkelig identifikation af en rotor
  • Rotorspecifikationerne indlæses automatisk i centrifugeparametre
  • Forkorter opsætningstiden og forbedrer sikkerheden
Hastighedshåndtag
  • Accelererer og forenkler tilspænding af rotorlåget og sikrer, at låget er korrekt fastgjort
  • Nemmere og sikrere løft og transport af rotorer, yderligere forbedret med det lette design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fiberlite F10-4x1000 LEX fast vinkelrotor
Materiale Kulfiberkomposit
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. RCF 20,584 x g
Maks. Hastighed 10,500 rpm
Radius (metrisk) 167 mm
Radius (metrisk) Min. 26 mm
K faktor 4,358
Maks. Rørlængde 195 mm
Maks. Rør diameter 98 mm
Nettovægt 24.0 lb. (10.9 kg)
Til brug med (udstyr) Sorvall LYNX 6000 og 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 20°
Bioindeslutning Ja