Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml flaske
Artikelnummer. p-8401004
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15870907
Brand: Thermo Scientific™ 0101493
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker fås til Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Funktioner
•PPCO eller PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Klar
Inkluderer Gaskromatograf, delt/splitløst indløb, FID, hjælpeventilovn, 4-ports ventil, to 6-ports ventiler og søjler
Materiale Polypropylen
Produktlinje Fiberlite
Volumen (metrisk) Rand 500 mL
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Uddannet Nej
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Tætningshætte
Gennem lukkedispenseringen Ja