Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml flaske
Artikelnummer. 15870907
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15870907 Polypropylen Pakke med 6
15850134 Polycarbonat Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15870907 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 0101493
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker fås til Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Funktioner
•PPCO eller PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Inkluderer Gaskromatograf, delt/splitløst indløb, FID, hjælpeventilovn, 4-ports ventil, to 6-ports ventiler og søjler
Materiale Polypropylen
Produktlinje Fiberlite
Volumen (metrisk) Rand 500 mL
Uddannet Nej
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Tætningshætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Produkttype Centrifuge flaske