Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 500 ml flaske
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 500 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed
Funktioner
•PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polycarbonat |
| Produktlinje | Fiberlite |
| Uddannet | Nej |
| Lukningsmateriale | Polycarbonat |
| Lukketype | Tætningshætte |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Form | Rund |
| Vis mere |