Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml flaske
Artikelnummer. p-8401013
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Artikelnummer. 15933692
Brand: Thermo Scientific™ 0101495
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger.
Funktioner
•PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Produktlinje Fiberlite