Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml flaske
Artikelnummer. 15933692
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
15933692 Polypropylen
15912947 Polycarbonat
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15933692 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 0101495
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger.
Funktioner
•PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polypropylen
Produktlinje Fiberlite