Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 250 ml flaske
Artikelnummer. 15912947
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Artikelnummer. 15912947
Brand: Thermo Scientific™ 0101496
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger
Thermo Scientific™ 250 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker vil være tilgængelige for Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og generelle centrifuger.
Funktioner
•PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
Produktlinje Fiberlite
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Uddannet Nej
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Lukningsmateriale Polycarbonat
Lukketype Tætningshætte
Gennem lukkedispenseringen Ja