Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flasker
Beskrivelse
Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker fås til Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og Bios A centrifuger med stor kapacitet
Funktioner
• PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 1000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | Pakke med 2 |
| Produktlinje | Fiberlite |
| Uddannet | Nej |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Tætningshætte |
| Gennem lukkedispenseringen | Ja |
| Vis mere |