Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flasker
Artikelnummer. 15840134
Skift visning
Materiale:
Polycarbonat
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15840134 Polycarbonat -
15861392 Polypropylen Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840134 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 0101492
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flasker kombinerer en Nalgene flaskekrop med nydesignet Fiberlite Hættelukning. Disse flasker fås til Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX Superspeed og Bios A centrifuger med stor kapacitet
Funktioner
• PPCO& PC
• Øget cykluslevetid sammenlignet med tidligere Thermo Scientific flasker - 100 cyklus levetid (hætter + flasker)
• Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
• Max hastigheder matcher rotorer
• Ergonomisk hastighedshåndtagsdesign giver meget lettere flaskehåndtering og fjernelse
Certificeringer
Certificeringer USP Klasse VI - Ikke-cytotoksisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1000 mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. pakke Pakke med 2
Produktlinje Fiberlite
Uddannet Nej
Lukningsmateriale Polycarbonat
Lukketype Tætningshætte
Gennem lukkedispenseringen Ja
Kapacitet (engelsk) 33,81 oz.
Form Rund
Certificeringer/compliance USP Klasse VI ikke-cytotoksisk
Produkttype Centrifuge flaske