Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 13 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Magenta |
| Holder | Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 36 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Til brug med (udstyr) | 5 til 10 ml reagensglas |
| Mængde | Hver |
| Dimensioner (L x B x H) | 104 x 104 x 59mm |
| Vis mere |