Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300410 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15300410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 36 x 13 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 6
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 36
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 3 Tiers
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
Mængde Hver
Dimensioner (L x B x H) 104 x 104 x 59mm
Længde (metrisk) 104 mm
Bredde (metrisk) 104 mm
Højde (metrisk) 59 mm
Diameter (metrisk) åbning 13 mm