Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15360430 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15360430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 9 x 30 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 3 x 3
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Magenta
Holder Rør (15 til 50 ml), Rør (30 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 9
Form Dråbeformede åbninger
Hylder 3 Tiers
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) 15 til 50 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 8/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 110 x 110 x 85mm
Længde (metrisk) 110 mm
Bredde (metrisk) 110 mm
Højde (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) åbning 30 mm