Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 9 x 30 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Holder | Rør (15 til 50 ml), Rør (30 mm) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 9 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Stabelbar | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Til brug med (udstyr) | 15 til 50 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1 |
| Vis mere |