Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15330430 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
15330430 Hvid Hver
15340430 Grøn Hver
15360430 Magenta Hver
12317629 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15330430
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i halv størrelse, 9 x 30 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (15 til 50 ml), Rør (30 mm)
Materiale Glasfiberforstærket POM
Stillinger 9
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (udstyr) 15 til 50 ml reagensglas
nr. pr. sag 1
Mængde 8/Pk.
Dimensioner (L x B x H) 110 x 110 x 85mm
Længde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) åbning 30 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder 3 niveauer
Højde (metrisk) 85 mm
Array 3 x 3
Bredde (metrisk) 110 mm