Få mere at vide
Brady™ Glasfiber-forstærket Nylon Miniaturelåsesystem til maksimalafbrydere
Artikelnummer. 15603517
Skift visning
Mængde:
1 stk.
6 pakker
Oversigt:
Pin-In Standard
Pin-Out Standard
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Oversigt unitSize
15603517 6 pakker Pin-In Standard Pakke med 6
11751945 1 stk. Pin-Out Standard Hver
15693507 6 pakker Pin-Out Standard Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15603517 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 090848
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En sikker og effektiv metode til at låse europæiske strømafbrydere ude.
  • Kræver ingen værktøjer for at installere
  • Lockout monteres nemt ved hjælp af en trykknap
  • Lockout i bindestangsstil har et tommelfingerhjul til hurtig påføring
Tekniske data
Produkttype Miniaturelåsesystem til maksimalafbrydere
Alternativt varenummer ELEC. AFBRYDER L/O EURO PIS PK6
Farve Rød/sort
Materiale Glasfiberforstærket Nylon
Oversigt Pin-In Standard
Diameter (metrisk) 24.13 mm
Dimensioner (D x B x H) 13.72 x 24.13 x 41.7 mm
Lockout type Pin ind
Mængde 6 pakker
Bredde (metrisk) 24.13 mm