Få mere at vide
Nabertherm™ Glasfiberhandsker
Artikelnummer. 10645633 Shop alle Nabertherm produkter
Skift visning
Størrelse:
9
Artikelnummer. Størrelse
10645633 9
1 options
Artikelnummer. 10645633 Leverandør Nabertherm™ Leverandørnr. 491041101
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Varmebestandige handsker til beskyttelse af operatøren ved lastning eller fjernelse af varme materialer.
  • Tmax: 700 °C
  • Størrelse: 10
Tekniske data
Farve Grå
Materiale Nitril
Produkttype Handsker
Størrelse 9
Temperatur (metrisk) Maks 700 °C
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 40 cm