Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberpladeboksopdelere til ultra-lav temperatur og kryogene frysere
Artikelnummer. 11849490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Holder:
25 (5 x 5 gitter)
49 (7 x 7 gitter)
64 (8 x 8 gitter)
81 (9 x 9 gitter)
Mængde:
12 Pakke
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Mængde Pakningsstørrelse
11849490 81 (9 x 9 gitter) 12 Pakke Pakke med 12
12744388 49 (7 x 7 gitter) 12 Pakke Hver
15810530 64 (8 x 8 gitter) 12 Pakke -
15907976 25 (5 x 5 gitter) Hver -
15821152 49 (7 x 7 gitter) Hver -
11329341 81 (9 x 9 gitter) Hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11849490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AVL6212
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Organiser opbevaring af hætteglas i kryobokse med disse fiberboard-boksopdelere.
Organiser opbevaring af hætteglas med Thermo Scientific™ Fiberpladeboksopdelere til ultra-lav temperatur og kryogene frysere.
  • Brug sammen med fiberpladeopbevaringsbokse til at opdele æsken i gitre til opbevaring af hætteglas
  • Kasseopdelere til køleopbevaring fås i 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 gitter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 12 Pakke
Holder 81 (9 x 9 gitter)