Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fiberpladeboksopdelere til ultra-lav temperatur og kryogene frysere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
25 (5 x 5 gitter)
49 (7 x 7 gitter)
64 (8 x 8 gitter)
81 (9 x 9 gitter)
Mængde:
12 Pakke
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Beskrivelse
Organiser opbevaring af hætteglas med Thermo Scientific™ Fiberpladeboksopdelere til ultra-lav temperatur og kryogene frysere.
- Brug sammen med fiberpladeopbevaringsbokse til at opdele æsken i gitre til opbevaring af hætteglas
- Kasseopdelere til køleopbevaring fås i 7 x 7 , 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 gitter
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | Hver |
| Holder | 81 (9 x 9 gitter) |